Learn More
Fisherbrand™ Analysensiebe aus Edelstahl mit Drahtgewebe, 100 mm Durchmesser
Aus Edelstahl gefertigt und in verschiedenen Größen lieferbar. Das Fisherbrand™ Testsieb aus Edelstahl mit Drahtgewebenetz hat einen Durchmesser von 100 mm.
Marke:  Fisherbrand™ 01/100SBW90um
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11552143
  • 51.55 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Analysesiebe mit einem Durchmesser von 100 mm
  • Edelstahlrahmen
  • Drahtgewebe
  • Wird mit Konformitätszertifikat und Datenblatt geliefert
Spezifikation
Spezifikation
Je 1
Sieb
Edelstahl
100mm
Drahtgewebe
90 μm
Konformitätsbescheinigung, BS 410: Teil 1: 2000, ISO 3310: Teil 1: 2000
Konformitätsbescheinigung und Datenblatt
Edelstahl
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Analysensiebe aus Edelstahl mit Drahtgewebe, 100 mm Durchmesser > Porengröße:90 μm