Learn More
Sampling Systems™ Minitöpfe aus Edelstahl mit Deckel
Aus hochwertigem Edelstahl für Langlebigkeit. Sampling Systems™ Minitöpfe aus Edelstahl mit Deckel haben einen nutfreien Innenraum und sind in pharmazeutischen und chemischen Labors weit verbreitet.
39.95 CHF - 446.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Probenbehälter |
---|---|
Material | Edelstahl (316L) |
Verschlusstyp | Gewindekappe |
Enthält | Deckel und Gehäuse |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15819661
|
Sampling Systems™
A426-100 |
100 ml | 52 mm | 73 mm |
108.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15829661
|
Sampling Systems™
A426-1000 |
1.000 ml | 102 mm | 154 mm |
446.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15839661
|
Sampling Systems™
A426-25 |
25 ml | 41 mm | 36 mm |
66.25 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15849661
|
Sampling Systems™
A426-250 |
250 ml | 77 mm | 73 mm |
195.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15859661
|
Sampling Systems™
A426-50 |
50 ml | 42 mm | 53 mm |
78.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15869661
|
Sampling Systems™
A426-500 |
500 ml | 102 mm | 78 mm |
299.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15879661
|
Sampling Systems™
A426-7 |
7 mL | 19 mm | 45 mm |
39.95 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15889661
|
Sampling Systems™
A426-750 |
750 mL | 102 mm | 116 mm |
315.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- In verschiedensten Größen erhältlich
- Aufschraubbarer Deckel
- Mattierte Oberfläche
- Mehrzweckbehälter mit kleinem Volumen
- 316L-Edelstahl
- Nutfreie Innenkonstruktion
- Silikon-O-Ring für verbesserte Abdichtung erhältlich
Spezifikation
Probenbehälter | |
Edelstahl (316L) | |
Gewindekappe | |
Deckel und Gehäuse |