Learn More
Sampling Systems™ Minitöpfe aus Edelstahl mit Deckel
Aus hochwertigem Edelstahl für Langlebigkeit. Sampling Systems™ Minitöpfe aus Edelstahl mit Deckel haben einen nutfreien Innenraum und sind in pharmazeutischen und chemischen Labors weit verbreitet.
Marke:  Sampling Systems™ A426-750
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15889661
Beschreibung
Beschreibung
  • In verschiedensten Größen erhältlich
  • Aufschraubbarer Deckel
  • Mattierte Oberfläche
  • Mehrzweckbehälter mit kleinem Volumen
  • 316L-Edelstahl
  • Nutfreie Innenkonstruktion
  • Silikon-O-Ring für verbesserte Abdichtung erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Probenbehälter
750 mL
102 mm
Deckel und Gehäuse
Edelstahl (316L)
Gewindekappe
116 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ Minitöpfe aus Edelstahl mit Deckel > Kapazität: 750 ml