Learn More
Sampling Systems™ Minitöpfe aus Edelstahl mit Deckel
Aus hochwertigem Edelstahl für Langlebigkeit. Sampling Systems™ Minitöpfe aus Edelstahl mit Deckel haben einen nutfreien Innenraum und sind in pharmazeutischen und chemischen Labors weit verbreitet.
Marke:  Sampling Systems™ A426-100
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15819661
  • 108.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Beschreibung
  • In verschiedensten Größen erhältlich
  • Aufschraubbarer Deckel
  • Mattierte Oberfläche
  • Mehrzweckbehälter mit kleinem Volumen
  • 316L-Edelstahl
  • Nutfreie Innenkonstruktion
  • Silikon-O-Ring für verbesserte Abdichtung erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Probenbehälter
100 ml
52 mm
Deckel und Gehäuse
Edelstahl (316L)
Gewindekappe
73 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ Minitöpfe aus Edelstahl mit Deckel > Kapazität: 100 ml