Learn More
Sampling Systems™ Minitöpfe aus Edelstahl mit Deckel
Aus hochwertigem Edelstahl für Langlebigkeit. Sampling Systems™ Minitöpfe aus Edelstahl mit Deckel haben einen nutfreien Innenraum und sind in pharmazeutischen und chemischen Labors weit verbreitet.
Marke: Sampling Systems™ A426-25
Beschreibung
- In verschiedensten Größen erhältlich
- Aufschraubbarer Deckel
- Mattierte Oberfläche
- Mehrzweckbehälter mit kleinem Volumen
- 316L-Edelstahl
- Nutfreie Innenkonstruktion
- Silikon-O-Ring für verbesserte Abdichtung erhältlich
Spezifikation
Probenbehälter | |
25 ml | |
41 mm | |
Deckel und Gehäuse |
Edelstahl (316L) | |
Gewindekappe | |
36 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ Minitöpfe aus Edelstahl mit Deckel > Kapazität: 25 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur