Learn More
Fisherbrand™ Edelstahl-Schaufeln, zylindrisch
Mit diesen zylindrischen Schaufeln mit rundem Boden erzielen Sie optimale Ergebnisse beim Abwiegen und Handhaben von Proben und anderen Labormaterialien. Die zylindrischen Edelstahlschaufeln von Fisherbrand™ eignen sich perfekt zum Wiegen von Flüssigkeiten, Edelsteinen und anderen Materialien und sind ein ideales Zubehör, wenn Sie eine Waage besitzen.
36.25 CHF - 53.95 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Schaufel |
---|---|
Material | Edelstahl |
Modell | Zylindrisch |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11553452
|
Fisherbrand™
9010 |
190 mm |
36.25 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11563452
|
Fisherbrand™
9020 |
260 mm |
42.05 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11573452
|
Fisherbrand™
9030 |
500 ml | 325 mm |
38.22 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11583452
|
Fisherbrand™
9040 |
1.000 ml | 340 mm |
53.95 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Mit diesen zylindrischen Schaufeln mit rundem Boden erzielen Sie optimale Ergebnisse beim Abwiegen und Handhaben von Proben und anderen Labormaterialien. Die zylindrischen Edelstahlschaufeln von Fisherbrand™ eignen sich perfekt zum Wiegen von Flüssigkeiten, Edelsteinen und anderen Materialien und sind ein ideales Zubehör, wenn Sie eine Waage besitzen.
- Langlebige, hochpolierte und einfach zu reinigende zylindrische Schaufel aus Edelstahl
- Kann durch Autoklavieren sterilisiert werden
- Gut geeignet für pharmazeutische Probenahmen und Umweltprobenahmen
- Ideal zum Wiegen und Handhaben von Proben und anderen Materialien
- Großartiges Zubehör, wenn Sie eine Waage besitzen
- Perfekt zum Wiegen von Flüssigkeiten bis hin zu Edelsteinen und anderen Materialien
Spezifikation
Schaufel | |
Edelstahl | |
Zylindrisch |