Learn More
Fisherbrand™ Edelstahl-Schaufeln, zylindrisch
Mit diesen zylindrischen Schaufeln mit rundem Boden erzielen Sie optimale Ergebnisse beim Abwiegen und Handhaben von Proben und anderen Labormaterialien. Die zylindrischen Edelstahlschaufeln von Fisherbrand™ eignen sich perfekt zum Wiegen von Flüssigkeiten, Edelsteinen und anderen Materialien und sind ein ideales Zubehör, wenn Sie eine Waage besitzen.
Marke:  Fisherbrand™ 9020
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11563452
  • 42.05 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Beschreibung
Mit diesen zylindrischen Schaufeln mit rundem Boden erzielen Sie optimale Ergebnisse beim Abwiegen und Handhaben von Proben und anderen Labormaterialien. Die zylindrischen Edelstahlschaufeln von Fisherbrand™ eignen sich perfekt zum Wiegen von Flüssigkeiten, Edelsteinen und anderen Materialien und sind ein ideales Zubehör, wenn Sie eine Waage besitzen.
  • Hergestellt aus Edelstahl.
  • Zylinderform verhindert das Verschütten von Material
  • Mit Griff
Spezifikation
Spezifikation
Schaufel
mit Griff
260 x 75 mm
75 mm
Edelstahl
Zylindrisch
260 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Edelstahl-Schaufeln, zylindrisch > Länge: 260mm