Learn More
Fisherbrand™ Edelstahl-Schaufeln, zylindrisch
Mit diesen zylindrischen Schaufeln mit rundem Boden erzielen Sie optimale Ergebnisse beim Abwiegen und Handhaben von Proben und anderen Labormaterialien. Die zylindrischen Edelstahlschaufeln von Fisherbrand™ eignen sich perfekt zum Wiegen von Flüssigkeiten, Edelsteinen und anderen Materialien und sind ein ideales Zubehör, wenn Sie eine Waage besitzen.
Marke:  Fisherbrand™ 9030
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11573452
  • 38.22 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Mit diesen zylindrischen Schaufeln mit rundem Boden erzielen Sie optimale Ergebnisse beim Abwiegen und Handhaben von Proben und anderen Labormaterialien. Die zylindrischen Edelstahlschaufeln von Fisherbrand™ eignen sich perfekt zum Wiegen von Flüssigkeiten, Edelsteinen und anderen Materialien und sind ein ideales Zubehör, wenn Sie eine Waage besitzen.
  • Langlebige hochpolierte und leicht zu reinigende zylindrische Schaufel aus Edelstahl
  • Kann durch Autoklavieren sterilisiert werden
  • Gut für pharmazeutische oder Umwelt-Probenahme geeignet
  • Ideal zum Wiegen oder Handhaben von Proben und anderen Materialien
  • Hervorragendes Zubehör, wenn Sie eine Waage besitzen
  • Perfekt geeignet für das Wiegen aller Proben, von Flüssigkeiten zu Edelsteinen und anderen Materialien
Spezifikation
Spezifikation
Schaufel
Autoklavierbar
Steril
325 mm
Edelstahl
500 ml
Zylindrisch
100 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Edelstahl-Schaufeln, zylindrisch > Kapazität: 500 ml