Learn More
Fisherbrand™ Edelstahl-Schaufeln, zylindrisch
Mit diesen zylindrischen Schaufeln mit rundem Boden erzielen Sie optimale Ergebnisse beim Abwiegen und Handhaben von Proben und anderen Labormaterialien. Die zylindrischen Edelstahlschaufeln von Fisherbrand™ eignen sich perfekt zum Wiegen von Flüssigkeiten, Edelsteinen und anderen Materialien und sind ein ideales Zubehör, wenn Sie eine Waage besitzen.
Marke:  Fisherbrand™ 9040
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11583452
  • 53.95 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Mit diesen zylindrischen Schaufeln mit rundem Boden erzielen Sie optimale Ergebnisse beim Abwiegen und Handhaben von Proben und anderen Labormaterialien. Die zylindrischen Edelstahlschaufeln von Fisherbrand™ eignen sich perfekt zum Wiegen von Flüssigkeiten, Edelsteinen und anderen Materialien und sind ein ideales Zubehör, wenn Sie eine Waage besitzen.
  • Langlebige, hochpolierte und einfach zu reinigende zylindrische Schaufel aus Edelstahl 
  • Kann durch Autoklavieren sterilisiert werden
  • Gut geeignet für pharmazeutische Probenahmen und Umweltprobenahmen
  • Ideal zum Wiegen und Handhaben von Proben und anderen Materialien
  • Großartiges Zubehör, wenn Sie eine Waage besitzen
  • Perfekt zum Wiegen von Flüssigkeiten bis hin zu Edelsteinen und anderen Materialien
Spezifikation
Spezifikation
Schaufel
Autoklavierbar
Zylindrisch
100 mm
Edelstahl
1.000 ml
340 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Edelstahl-Schaufeln, zylindrisch > Kapazität: 1000 ml