Learn More
Cole-Parmer™ Behälter mit Abdeckung, aus Edelstahl
Diese vielseitigen Behälter eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Edelstahlbehälter mit Deckel eignen sich optimal für die allgemeine Lagerung. Der inbegriffene Deckel hält Schmutz und andere Verunreinigungen fern.
122.00 CHF - 216.00 CHF
Spezifikation
Material | Edelstahl |
---|---|
Max. Betriebstemperatur (metrisch) | 182 °C |
Typ | Behälter |
Sterilität | Steril |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11707984
|
Cole-Parmer™
07250-00 |
480 ml |
122.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11727984
|
Cole-Parmer™
07252-00 |
2000 ml |
178.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11748104
|
Cole-Parmer™
07254-00 |
4000 mL |
163.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11742315
|
Cole-Parmer™
07256-00 |
6000 mL | N/A | |||||||
11752315
|
Cole-Parmer™
07258-00 |
7400 mL | N/A | |||||||
Beschreibung
- Hergestellt aus Edelstahl 304
- Nicht rostend
- Einfach zu reinigen
- Mit Deckel
- Hält Temperaturen bis 650 °F (182 °C) stand
Spezifikation
Edelstahl | |
182 °C | |
Behälter | |
Steril |