Learn More
Cole-Parmer™ Behälter mit Abdeckung, aus Edelstahl
154.85 CHF gültig bis 2024-09-17
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
480 ml
2000 ml
4000 mL
6000 mL
7400 mL
Beschreibung
- Hergestellt aus Edelstahl 304
- Nicht rostend
- Einfach zu reinigen
- Mit Deckel
- Hält Temperaturen bis 650 °F (182 °C) stand
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 171mm |
Kapazität (metrisch) | 4000 mL |
Material | Edelstahl |
Höhe (metrisch) | 197mm |
Max. Betriebstemperatur (metrisch) | 182 °C |
Typ | Behälter |
Sterilität | Steril |