Learn More
Cole-Parmer™ Behälter mit Abdeckung, aus Edelstahl Artikelnummer.: 11727984
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Cole-Parmer™ Behälter mit Abdeckung, aus Edelstahl
Artikelnummer. 11727984 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
2000 ml, 1 Stück
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
480 ml
2000 ml
4000 mL
6000 mL
7400 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11727984
Marke: Cole-Parmer™ 0725200
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese vielseitigen Behälter eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Edelstahlbehälter mit Deckel eignen sich optimal für die allgemeine Lagerung. Der inbegriffene Deckel hält Schmutz und andere Verunreinigungen fern.
  • Hergestellt aus Edelstahl 304
  • Nicht rostend
  • Einfach zu reinigen
  • Mit Deckel
  • Hält Temperaturen bis 650 °F (182 °C) stand
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 12.4 mm
Kapazität (metrisch) 2000 ml
Material Edelstahl
Höhe (metrisch) 159 mm
Max. Betriebstemperatur (metrisch) 182 °C
Typ Behälter
Sterilität Steril
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Behälter mit Abdeckung, aus Edelstahl >