Learn More
Cole-Parmer™ Behälter mit Abdeckung, aus Edelstahl Artikelnummer.: 11707984
Verfügbar ab: 12-08-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Cole-Parmer™ Behälter mit Abdeckung, aus Edelstahl
Artikelnummer. 11707984 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
480 ml
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
480 ml
2000 ml
4000 mL
6000 mL
7400 mL
Artikelnummer. 11707984
Marke: Cole-Parmer™ 0725000
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese vielseitigen Behälter eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Edelstahlbehälter mit Deckel eignen sich optimal für die allgemeine Lagerung. Der inbegriffene Deckel hält Schmutz und andere Verunreinigungen fern.
  • Hergestellt aus Edelstahl 304
  • Nicht rostend
  • Einfach zu reinigen
  • Mit Deckel
  • Hält Temperaturen bis 650 °F (182 °C) stand
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 105 mm
Kapazität (metrisch) 480 ml
Material Edelstahl
Höhe (metrisch) 57 mm
Max. Betriebstemperatur (metrisch) 182 °C
Typ Behälter
Sterilität Steril
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Behälter mit Abdeckung, aus Edelstahl >