Learn More
Micronova™ Beutelhalter aus Edelstahl
Die scherenförmigen Beutelhalter aus Edelstahl sind für die Aufnahme von BinLiners™ 40 Zoll x 48 Zoll-Beuteln in sauberen und kontrollierten Umgebungen konzipiert.
331.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Rahmenbeutelhalter aus Edelstahl |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ständer für Entsorgungsbeutel, die in kontrollierten Umgebungen verwendet werden |
Material | Edelstahl |
Produktcode | Marke | Kapazität (angloamerikanisch) | Kapazität (metrisch) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (angloamerikanisch) | Kapazität (metrisch) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17990050
|
Micronova™
BLSSH-1515 |
30 gal. | 120 L | For Use with 34 x 40-Inch Liners | 38 x 38 x 71 cm (15 x 15 x 28 in.) |
331.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
16497675
|
Micronova™
BLSSH-1624 |
40 gal. | 150 L | For Use with 40 x 48-Inch and 40 x 60-Inch Liners | 58 x 36 x 86 cm (23 x 14 x 34 in.) |
331.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
13172370
|
Micronova™
BLSSH-40 |
40 gal. | 150 l | Für 40-Gallonen-Beutel | 61 x 44 x 66 cm (24 x 17,5 x 26 in.) |
331.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
Die scherenförmigen Beutelhalter aus Edelstahl sind für die Aufnahme von BinLiners™ Beuteln mit 40 Zoll x 48 Zoll in sauberen und kontrollierten Umgebungen konzipiert.
- Klappbares elektropoliertes Edelstahl-Drahtgestell
- Für die Verwendung mit Beuteln der BinLiner Serie
- Faltbar zur einfachen Aufbewahrung
Spezifikation
Rahmenbeutelhalter aus Edelstahl | |
Autoklavierbar | |
Ständer für Entsorgungsbeutel, die in kontrollierten Umgebungen verwendet werden | |
Edelstahl |