Learn More
MP Biomedicals™ Federbausatz mit Haken
Verwenden Sie diesen Federbausatz mit Haken für eine Vielzahl von Anwendungen.
Marke:  MP Biomedicals™ 116002514
48.77 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11402380
  • 68.60 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Lagerung bei 2 bis 8 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Je 1
Name des Produkts
MP Biomedicals™ Federbausatz mit Haken > Federbaugruppen-Satz