Learn More
Applied Biosystems™ BigDye™ Terminator v1.1 & v3.1 5X Sequenzierungspuffer
Dieser Sequenzierpuffer wurde für den Einsatz mit den Zyklus-Sequenzierungskits BigDye™ Terminator v1.1 und v3.1 optimiert.
Marke:  Applied Biosystems™ 4336701
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15879776
  • 24910.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Optimiert für die Verwendung mit BigDye™ Terminator Zyklus-Sequenzierungskits
Bestellinformation
Je
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Sequenzierungspuffer
Bei 2 °C bis 8 °C lagern.
Standardsequenzierung
233 mL
Flüssig
5X
3130xl, 3500, 3500xL Genanalysator; GeneAmp™ 9700; Veriti™ Thermocycler; 3730, 3730xl DNA-Analysator
BigDye™ Terminator, BigDye™
Raumtemperatur
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2504182 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2025 Catalog Number
Chargennummer2412181 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number4336701
Chargennummer2409180 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/10/2024 Catalog Number4336701
Chargennummer2408179 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/08/2024 Catalog Number4336701
Chargennummer2407178 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/07/2024 Catalog Number4336701
Name des Produkts
Applied Biosystems™ BigDye™ Terminator v1.1 & v3.1 5X Sequenzierungspuffer > 233 mL