Learn More
Buerkle™ Labor-Auffangwannen
Geeignet für umweltgefährdende aggressive Substanzen, für den Einsatz im Labor, als Ätzschale, Ablageschale für Instrumente, Medizintablett, Fotoentwicklerschale, Präsentationstablett für Proben oder als Auslegeschale für Lebensmittel. Die praktischen Buerkle™ Auffangtabletts für den Laborbedarf sind im leeren Zustand ineinander stapelbar und außerdem beständig, schlagfest und biegefest.
10.50 CHF - 128.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Weiß |
---|---|
Material | Polypropylen |
Typ | Labortablett |
Form | Rechteckig |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10130501
|
Buerkle™
4201-1318 |
1 L |
10.50 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
10028320
|
Buerkle™
4201-1824 |
3 L |
17.95 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
10221771
|
Buerkle™
4201-2430 |
5 L |
40.35 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
10129880
|
Buerkle™
4201-3040 |
10 L |
62.70 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10404121
|
Buerkle™
4201-4050 |
21 L |
104.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
10363511
|
Buerkle™
4201-5070 |
39 l |
128.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Diese Labortabletts sind praktische Allzwecktabletts, die leer ineinander gestapelt werden können und langlebig, bruchsicher und biegsam sind. Auch geeignet als Tropfwanne für umweltgefährdende aggressive Substanzen, für Laborarbeiten, als Ätztablett, als Instrumentenhalter, als Medikamentenschale, für die fotografische Entwicklung, als Probenauslagenteller oder als Auslage für Lebensmittel.
- Polypropylen, weiß
- Hergestellt durch Spritzgießen, nicht durch Tiefziehen
- Tabletts können ineinander gestapelt werden
- Tablett nicht geeignet für temperaturgeregelte Schränke oder Geschirrspüler
- Temperaturbeständig bis +60°C (kurzzeitig bis +80°C)
Spezifikation
Weiß | |
Polypropylen | |
Labortablett | |
Rechteckig |