Learn More
Buerkle™ Labor-Auffangwannen
Geeignet für umweltgefährdende aggressive Substanzen, für den Einsatz im Labor, als Ätzschale, Ablageschale für Instrumente, Medizintablett, Fotoentwicklerschale, Präsentationstablett für Proben oder als Auslegeschale für Lebensmittel. Die praktischen Buerkle™ Auffangtabletts für den Laborbedarf sind im leeren Zustand ineinander stapelbar und außerdem beständig, schlagfest und biegefest.
Marke:  Buerkle™ 4201-1318
8.61 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10130501
  • 10.50 CHF / 1 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Diese Labortabletts sind praktische Allzwecktabletts, die leer ineinander gestapelt werden können und langlebig, bruchsicher und biegsam sind. Auch geeignet als Tropfwanne für umweltgefährdende aggressive Substanzen, für Laborarbeiten, als Ätztablett, als Instrumentenhalter, als Medikamentenschale, für die fotografische Entwicklung, als Probenauslagenteller oder als Auslage für Lebensmittel.
  • Polypropylen, weiß
  • Hergestellt durch Spritzgießen, nicht durch Tiefziehen
  • Tabletts können ineinander gestapelt werden
  • Tablett nicht geeignet für temperaturgeregelte Schränke oder Geschirrspüler
  • Temperaturbeständig bis +60°C (kurzzeitig bis +80°C)
Spezifikation
Spezifikation
1 L
180 x 230 x 42 mm
42 mm (Außenrand)
Polypropylen
180 mm (Innensockel), 190 mm (Außensockel), 230 mm (Außenrand)
Not Autoclavable
140 x 190 mm (Sockel)
Weiß
130 mm (Innensockel), 140 mm (Außensockel), 180 mm (Außenrand)
Labortablett
Rechteckig
Non-sterile
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Labor-Auffangwannen > Volumen: 0.5L