Learn More
Buerkle™ Labor-Auffangwannen
Geeignet für umweltgefährdende aggressive Substanzen, für den Einsatz im Labor, als Ätzschale, Ablageschale für Instrumente, Medizintablett, Fotoentwicklerschale, Präsentationstablett für Proben oder als Auslegeschale für Lebensmittel. Die praktischen Buerkle™ Auffangtabletts für den Laborbedarf sind im leeren Zustand ineinander stapelbar und außerdem beständig, schlagfest und biegefest.
Marke:  Buerkle™ 4201-5070
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10363511
  • 128.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Diese Labortabletts sind praktische Allzwecktabletts, die leer ineinander gestapelt werden können und langlebig, bruchsicher und biegsam sind. Auch geeignet als Tropfwanne für umweltgefährdende aggressive Substanzen, für Laborarbeiten, als Ätztablett, als Instrumentenhalter, als Medikamentenschale, für die fotografische Entwicklung, als Probenauslagenteller oder als Auslage für Lebensmittel.
  • Polypropylen, weiß
  • Hergestellt durch Spritzgießen, nicht durch Tiefziehen
  • Tabletts können ineinander gestapelt werden
  • Tablett nicht geeignet für temperaturgeregelte Schränke oder Geschirrspüler
  • Temperaturbeständig bis +60°C (kurzzeitig bis +80°C)
Spezifikation
Spezifikation
39 l
648 x 846 x 160 mm
160 mm (Außenrand)
Polypropylen
700 mm (Innensockel), 720 mm (Außensockel), 846 mm (Außenrand)
Not Autoclavable
520 x 720 mm (Sockel)
Weiß
500 mm (Innensockel), 520 mm (Außensockel), 648 mm (Außenrand)
Labortablett
Rechteckig
Non-sterile
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Buerkle™ Labor-Auffangwannen > Volumen:Gehäuse 39L