Learn More
Buerkle™ Labor-Auffangwannen
Geeignet für umweltgefährdende aggressive Substanzen, für den Einsatz im Labor, als Ätzschale, Ablageschale für Instrumente, Medizintablett, Fotoentwicklerschale, Präsentationstablett für Proben oder als Auslegeschale für Lebensmittel. Die praktischen Buerkle™ Auffangtabletts für den Laborbedarf sind im leeren Zustand ineinander stapelbar und außerdem beständig, schlagfest und biegefest.
Marke:  Buerkle™ 4201-4050
83.86 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10404121
  • 104.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Diese Labortabletts sind praktische Allzwecktabletts, die leer ineinander gestapelt werden können und langlebig, bruchsicher und biegsam sind. Auch geeignet als Tropfwanne für umweltgefährdende aggressive Substanzen, für Laborarbeiten, als Ätztablett, als Instrumentenhalter, als Medikamentenschale, für die fotografische Entwicklung, als Probenauslagenteller oder als Auslage für Lebensmittel.
  • Polypropylen, weiß
  • Hergestellt durch Spritzgießen, nicht durch Tiefziehen
  • Tabletts können ineinander gestapelt werden
  • Tablett nicht geeignet für temperaturgeregelte Schränke oder Geschirrspüler
  • Temperaturbeständig bis +60°C (kurzzeitig bis +80°C)
Spezifikation
Spezifikation
21 L
534 x 634 x 140 mm
140 mm (Außenrand)
Polypropylen
500 mm (Innensockel), 530 mm (Außensockel), 634 mm (Außenrand)
Not Autoclavable
430 x 530 mm (Sockel)
Weiß
400 mm (Innensockel), 430 mm (Außensockel), 534 mm (Außenrand)
Labortablett
Rechteckig
Non-sterile
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Labor-Auffangwannen > Volumen:Gehäuse 21L