Learn More
Brady™ Überlaufbarriere
SB-3 ist eine Auslaufsperre aus chemikalienbeständigem Polyurethan für die einfache und schnelle Eindämmung oder Umleitung von verschütteten Flüssigkeiten.
Marke: Brady™ 813921
Beschreibung
- Beständig gegenüber Wasser, Öl und vielen Chemikalien
- Dank der ineinander greifenden Enden sind keine zusätzlichen Verbindungsstücke erforderlich, um mehrere Barrieren zu verbinden
- Gelbe Farbe für hohe Sichtbarkeit
- Nach der Reinigung mit Wasser und Seife wieder verwendbar
- Funktioniert am besten auf glatten Oberflächen
- Ideal als Barriere in Türöffnungen bei Waschvorgängen, als Sperre zur Kontrolle oder Eindämmung verschütteter Flüssigkeiten oder als Umleitung, um Flüssigkeiten von wertvollen Geräten oder gefährdeten Bereichen wegzuleiten
Spezifikation
SB-3 | |
Gelb | |
Eindämmen/Umleiten von verschütteten Flüssigkeiten | |
3 m x 100 mm x 9 cm |