Learn More
Navailles Automatisch anpassbarer ESD-Stuhl aus Edelstahl
Der automatisch anpassbare Edelstahl-ESD-Stuhl fördert eine dynamische Körperhaltung und hilft dabei, den Körper in besonders herausfordernden Umgebungen auf natürliche Weise neu zu balancieren und den Blutfluss in den Beinen zu verbessern.Der Sitz ist in zwei Teile geteilt und nach vorne geneigt. Er besteht aus Dämpfern, die ein Dreieck bilden.Zertifikat für die Eignung für den Einsatz in Reinräumen.
Marke: Navailles 7EK 95VHXE 04 905
Beschreibung
- Edelstahl, sternförmiger, 5-teiliger Fuß mit antistatischen Gleitern
- Manuelle Höhenverstellung aus Edelstahl
- Lendenstütze und verformbarer Sitz aus schwarzem KANGO™-Polyurethan
- Der Sitz verfügt über eine Vorwärtskipp-Funktion um 2°
- Montage auf Dämpfern
- Spezielles leitfähiges Polyurethan wird an die Metallteile des Stuhls angeschlossen, sodass Strom durch Carbonrollen oder Pads abgeleitet werden kann
- Zertifikat über die Eignung für den Einsatz in einem Reinraum durch Bestimmung der Partikelkonzentration in der Luft gemäß der Norm NF EN ISO 14644-14 (Nov. 2016)
- Baugruppe, die für einen perfekten Abfall der elektrischen Ladung zum Boden entwickelt wurde (Reaktivitätstest durch das LCIE)
Spezifikation
Schwarz | |
Ja | |
ISO 3 | |
Manuell | |
120 kg | |
30,9 lb. | |
Keine | |
59 cm |
560 bis 810 mm | |
Keine Armlehnen | |
Reinräume | |
265 lb. | |
8 Jahre | |
14,1 kg | |
23,2 in. |