Learn More
3M™ Versaflo™ Akku TR-830/94243(AAD)
Der 3M™ Versaflo™ Akku TR-830/94243(AAD) ist ein Lithium-Ionen-Akkupack, der für den Einsatz mit der 3M™ Versaflo™ TR-800 Serie Turbo-Atemschutzmaske mit Stromversorgung entwickelt wurde.
Marke: 3M™ 7100150925
633.63 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Schnelles Laden (90 % Ladung in ca. 3,5 Stunden)
- Ungefähr 750 volle Lade-/Entladezyklen
- Lithium-Ionen-Akku mit Standardkapazität
- Mechanische Befestigung der Batterie zur Vermeidung der Batterieentnahme und Verringerung der Funkengefahr während der Verwendung gemäß EN 60079-11
- Integrierte Ladestandsanzeige
- Eigensicher
Spezifikation
6 bis 10 h | |
CE-Zeichen, NIOSH-Kennzeichnung | |
TR-830 |
Lithium-Ionen | |
Batterie |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Versaflo™ Akku TR-830/94243(AAD) > Akkutyp: Lithium-Ionen-Akku
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur