Learn More
Cole-Parmer™ Spec-Caps™
Flache, dünnwandige Aluminiumkappe zur Verstärkung von RFA-Pellets. Wird häufig bei der Herstellung von Pulverproben-Pressscheiben für RFA, aber auch für OES und andere Analyseverfahren verwendet. Bildet den Boden und die Seiten des fertigen Pellets. Zur Herstellung von Pellets der Größe 31 mm x 5 mm. Verkauft in Beuteln von 1.000 Stück.
Marke: Cole-Parmer™ 3619M
Beschreibung
- Erleichtert das Entnehmen von Probenscheiben aus der Pelletform.
- Minimiert Kontamination während der Probenhandhabung.
- Schützt die Bohrung der Pelletform bei abrasiven Proben.
- Die lackierte Außenfläche verhindert ein Festfressen in der Pelletform und erleichtert das Beschriften.
- Kompatibel mit dem evakuierbaren Pelletform-Kit 3623 für 31 mm.
- Kann in Verbindung mit dem Kantenbearbeitungswerkzeug 3618 verwendet werden, um einen engeren Sitz in der Pelletform zu erreichen.
Spezifikation
Aluminum Cup | |
30 mm | |
Aluminium |
1,2 in. | |
Produziert 31 x 5 mm Pellets | |
1000 Einheiten |