Learn More
Cytiva MicroPlus und ME Membranfilter
Zeichnen sich durch sehr enge Porengröße, geringe Mengen an extrahierbaren Substanzen sowie eine erhöhte Temperaturstabilität aus. Whatman™ MicroPlus Membranen eignen sich für die Probenvorbereitung, mikrobiologische Untersuchungen sowie zur Filterung wässriger Lösungen.
Marke:  Cytiva 10407112
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10597631
  • 690.00 CHF / 400 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Die Membranfiltration (MF) eignet sich hervorragend zur Bestimmung und Zählung von mikrobiellen Kontaminanten.
  • Spezielle Membranfilter aus Cellulosenitrat zur mikrobiologischen Qualitätskontrolle
  • Hohe mechanische Festigkeit
  • Hohe Durchflussrate
  • Steril, einzeln verpackt
  • Alle Membranfilter haben ein kontrastreiches Gitter (3.1 mm)
  • Typ STL in Spenderboxen für einfache Entnahme und sichere Handhabung mit dem Membran-Butler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
MicroPlus-21 STL
Steril
Mikrobiologische Qualitätskontrolle
31mm
47 mm
Membran-Butler
0,45 μm
MicroPlus-21 STL
Schwarz
Gitter
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: nitrocellulose
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Information
Name des Produkts
Cytiva MicroPlus und ME Membranfilter > MicroPlus-21 STL; weiß; Durchm.:47mm; Porengröße:0,45 μm; für Membran-Butler