Learn More
SPEX CertiPrep™ OdorEroder
Neutralisiert effektiv eine Vielzahl chemischer Gerüche im Labor
Marke:  SPEX CertiPrep™ ODER-250G
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Regulatorisch: Dieses Produkt enthält einen Arzneimittelvorläufer der Kategorie 2 gemäß der Verordnung (EG) Nr. 273/2004. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 15296106
Beschreibung
Beschreibung
  • Ungiftige, umweltschonende violette Beads fangen Gerüche verursachende Moleküle auf und wandeln diese in unschädlcihe Verbindungen um, die in den Beads eingeschlossen bleiben
  • Beim Einschluss von Geruchsmolekülen beginnen sich die Beads braun zu färben
Spezifikation
Spezifikation
Neutralisiert effektiv eine Vielzahl chemischer Gerüche im Labor
250 g
Name des Produkts
SPEX CertiPrep™ OdorEroder > 250 g