Learn More
Epredia™ Probenklammern und Zubehör
Holen Sie das Beste aus Ihrem Epredia™ Mikrotom mit dieser Epredia™ Probenklammer und diesem Zubehör heraus.
92.45 CHF - 1060.00 CHF
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12073119
|
Epredia™
715010 |
Standard-Probenklemme |
974.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15699028
|
Epredia™
715010S |
Standard-Probenklemme | N/A | |||||||
12003129
|
Epredia™
715040 |
Folienklemme |
831.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12023129
|
Epredia™
715060 |
Universal Specimen Holder | N/A | |||||||
12033129
|
Epredia™
715070 |
Einsatz für runde Proben | N/A | |||||||
12053129
|
Epredia™
715090 |
Einsatz für runde Proben | N/A | |||||||
12043139
|
Epredia™
715280 |
Einsatz für runde Proben | N/A | |||||||
12053139
|
Epredia™
715320 |
V-Distance Piece | N/A | |||||||
12063139
|
Epredia™
715360 |
Specimen Stage, 30 mm | N/A | |||||||
12017239
|
Epredia™
716050 |
Minimax Universalklemme |
1060.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Mit dieser Thermo Scientific™ Probenklammer und Zubehör nutzen Sie Ihr Thermo Scientific™ Mikrotom optimal.
Segmentbogen
- Für universelle um 360° drehbare Probenhalter mit standardgenauer Ausrichtung von ±30°
- Auch geeignet für eine Probenausrichtung in der X- und Y-Achse
- Einstellungen über Antriebsmechanismus
Universal-Probenhalter
- Für flache und runde Proben bis 8 mm unter Verwendung des Segmentbogens
Standard-Probenklemme
- Mit fester Oberbacke für höchste Stabilität, Ausrichtung auf X- und Y-Achsen und Drehung zur genauen Positionierung
- Maximale Probengröße: 55 × 50 mm
- Das silberne Modell ist für neuere HM 325-, HM 355S- und HM 340E-Modelle mit Seriennummern über 34000 vorgesehen
Einsatz für runde Proben
- Zum Einspannen in die Standard-Probenklemme
- Das federbelastete Tandemsystem ermöglicht ein einfaches Einsetzen der Probe ohne Kippen oder Zusammendrücken
- Optimale Stabilität
- Einfache Entnahme der Rundprobe
- Bei Arbeiten mit runden Probenklammern muss die Standard-Probenklemme mit einer Backenleuchte (Kat. Nr. 546080) ausgerüstet sein
Backenleuchte zur Gewichtsreduzierung mit Einsätzen für Rundproben
V-Einsatz für Standard-Probenklammern zur Unterstützung bei der Rundproben-Befestigung
V-Distanzstück für Standard-Probenklammern
Objekttische für Standard-Probenklemme mit V-Einsatz
Universelle Kassettenklemme mit Klemmbacken zum Einsetzen in Standard-Probenklemme für Mikrotome
Folienklemme
- Zum Einspannen in die Standard-Probenklemme
- Federbelastete Backen halten das Präparat in Position
- Ein Ausgleichsschlitz in der Backe sorgt für ein perfektes Einspannen der Proben und konstante Schnittdicken
- Ausrichtung auf der Z-Achse
- Der Zwischenring gewährleistet die Ausrichtung in der X/Y-Nullstellung
Spezifikation
Epredia Mikrotome |