Learn More
Epredia™ Probenklammern und Zubehör
Mit dieser Epredia™ Probenklammer und Zubehör nutzen Sie Ihr Epredia™ Mikrotom optimal.
Marke:  Epredia™ 715360
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12063139
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Mit dieser Thermo Scientific™ Probenklammer und Zubehör nutzen Sie Ihr Thermo Scientific™ Mikrotom optimal.
Segmentbogen
  • Für universelle um 360° drehbare Probenhalter mit standardgenauer Ausrichtung von ±30°
  • Auch geeignet für eine Probenausrichtung in der X- und Y-Achse
  • Einstellungen über Antriebsmechanismus
Universal-Probenhalter
  • Für flache und runde Proben bis 8 mm unter Verwendung des Segmentbogens
Standard-Probenklemme
  • Mit fester Oberbacke für höchste Stabilität, Ausrichtung auf X- und Y-Achsen und Drehung zur genauen Positionierung
  • Maximale Probengröße: 55 × 50 mm
  • Das silberne Modell ist für neuere HM 325-, HM 355S- und HM 340E-Modelle mit Seriennummern über 34000 vorgesehen
Einsatz für runde Proben
  • Zum Einspannen in die Standard-Probenklemme
  • Das federbelastete Tandemsystem ermöglicht ein einfaches Einsetzen der Probe ohne Kippen oder Zusammendrücken
  • Optimale Stabilität
  • Einfache Entnahme der Rundprobe
  • Bei Arbeiten mit runden Probenklammern muss die Standard-Probenklemme mit einer Backenleuchte (Kat. Nr. 546080) ausgerüstet sein
Backenleuchte zur Gewichtsreduzierung mit Einsätzen für Rundproben
  • V-Einsatz für Standard-Probenklammern zur Unterstützung bei der Rundproben-Befestigung
  • V-Distanzstück für Standard-Probenklammern
  • Objekttische für Standard-Probenklemme mit V-Einsatz
  • Universelle Kassettenklemme mit Klemmbacken zum Einsetzen in Standard-Probenklemme für Mikrotome
    Folienklemme
    • Zum Einspannen in die Standard-Probenklemme
    • Federbelastete Backen halten das Präparat in Position
    • Ein Ausgleichsschlitz in der Backe sorgt für ein perfektes Einspannen der Proben und konstante Schnittdicken
    • Ausrichtung auf der Z-Achse
    • Der Zwischenring gewährleistet die Ausrichtung in der X/Y-Nullstellung
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Specimen stage, 30mm
    Specimen Stage
    Epredia Mikrotome