Learn More
Epredia™ Probenklammern und Zubehör
Mit dieser Epredia™ Probenklammer und Zubehör nutzen Sie Ihr Epredia™ Mikrotom optimal.
Marke:  Epredia™ 715040
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12003129
  • 831.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mit dieser Thermo Scientific™ Probenklammer und Zubehör nutzen Sie Ihr Thermo Scientific™ Mikrotom optimal.
Segmentbogen
  • Für universelle um 360° drehbare Probenhalter mit standardgenauer Ausrichtung von ±30°
  • Auch geeignet für eine Probenausrichtung in der X- und Y-Achse
  • Einstellungen über Antriebsmechanismus
Universalprobenhalter
  • Für flache und runde Proben bis 8 mm unter Verwendung des Segmentbogens
Standard-Probenklemme
  • Mit fester Oberbacke für höchste Stabilität, Ausrichtung auf X- und Y-Achsen und Drehung zur genauen Positionierung
  • Maximale Probengröße: 55 × 50mm
  • Das Silbermodell ist für neuere Modelle HM 325, HM 355S und HM 340E mit Seriennummern über 34000 geeignet
Einsatz für runde Proben
  • Zum Einspannen in die Standard-Probenklemme
  • Das federbelastete Tandemsystem ermöglicht ein einfaches Einsetzen der Probe ohne Kippen oder Zusammendrücken
  • Optimale Stabilität
  • Einfache Entnahme der Rundprobe
  • Bei Arbeiten mit runden Probenklammern muss die Standard-Probenklemme mit einer Backenleuchte ausgerüstet sein (Kat. Nr. 546080)
Backenleuchte zur Gewichtsreduzierung mit Einsätzen für Rundproben
  • V-Einsatz für Standard-Probenklammern zur Unterstützung bei der Rundproben-Befestigung
  • V-Distanzstück für Standard-Probenklammern
  • Objekttische für Standard-Probenklemme mit V-Einsatz
  • Universelle Kassettenklemme mit Klemmbacken zum Einsetzen in Standard-Probenklemme für Mikrotome
    Folienklemme
    • Zum Einspannen in die Standard-Probenklemme
    • Federbelastete Backen halten das Präparat in Position
    • Ein Ausgleichsschlitz in der Backe sorgt für ein perfektes Einspannen der Proben und konstante Schnittdicken
    • Ausrichtung auf der Z-Achse
    • Der Zwischenring gewährleistet die Ausrichtung in der X/Y-Nullstellung
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Folienklemme
    Folienklemme
    Epredia Mikrotome