Learn More
Epredia™ Probenklammern und Zubehör
Mit dieser Epredia™ Probenklammer und Zubehör nutzen Sie Ihr Epredia™ Mikrotom optimal.
Marke: Epredia™ 715280
Beschreibung
Mit dieser Thermo Scientific™ Probenklammer und Zubehör nutzen Sie Ihr Thermo Scientific™ Mikrotom optimal.
Segmentbogen
- Für universelle um 360° drehbare Probenhalter mit standardgenauer Ausrichtung von ±30°
- Auch geeignet für eine Probenausrichtung in der X- und Y-Achse
- Einstellungen über Antriebsmechanismus
Universalprobenhalter
- Für flache und runde Proben bis 8 mm unter Verwendung des Segmentbogens
Standard-Probenklemme
- Mit fester Oberbacke für höchste Stabilität, Ausrichtung auf X- und Y-Achsen und Drehung zur genauen Positionierung
- Maximale Probengröße: 55 × 50mm
- Das Silbermodell ist für neuere Modelle HM 325, HM 355S und HM 340E mit Seriennummern über 34000 geeignet
Einsatz für runde Proben
- Zum Einspannen in die Standard-Probenklemme
- Das federbelastete Tandemsystem ermöglicht ein einfaches Einsetzen der Probe ohne Kippen oder Zusammendrücken
- Optimale Stabilität
- Einfache Entnahme der Rundprobe
- Bei Arbeiten mit runden Probenklammern muss die Standard-Probenklemme mit einer Backenleuchte ausgerüstet sein (Kat. Nr. 546080)
Backenleuchte zur Gewichtsreduzierung mit Einsätzen für Rundproben
V-Einsatz für Standard-Probenklammern zur Unterstützung bei der Rundproben-Befestigung
V-Distanzstück für Standard-Probenklammern
Objekttische für Standard-Probenklemme mit V-Einsatz
Universelle Kassettenklemme mit Klemmbacken zum Einsetzen in Standard-Probenklemme für Mikrotome
Folienklemme
- Zum Einspannen in die Standard-Probenklemme
- Federbelastete Backen halten das Präparat in Position
- Ein Ausgleichsschlitz in der Backe sorgt für ein perfektes Einspannen der Proben und konstante Schnittdicken
- Ausrichtung auf der Z-Achse
- Der Zwischenring gewährleistet die Ausrichtung in der X/Y-Nullstellung
Spezifikation
Einsatz für runde Proben, 19mm | |
Einsatz für runde Proben | |
Epredia Mikrotome |