Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Sterileware™ Probenahmesystem
Stoßfeste Kunststoffschaufeln aus Polystyrol mit durchsichtigen abnehmbaren Schnappdeckeln
64.70 CHF - 421.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Probenahmesystem für Messschaufeln
Material Polystyrol
Autoklavierbar Not Autoclavable
Enthält Durchsichtiger abnehmbarer Schnappdeckel mit Verschluss-Riegel-Verschluss, Sterilisierungsbescheinigung
Grifftyp Extralang
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Kapazität (angloamerikanisch) Kapazität (metrisch) Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (angloamerikanisch) Kapazität (metrisch) Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15580132
Unterlagen ansehen
Bel-Art™
H36922-0010
2 oz. 60 mL 10/Packung Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15590132
Unterlagen ansehen
Bel-Art™
H36924-0010
4 oz. 125 mL 10/Packung Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
12673506
Unterlagen ansehen
Bel-Art™
H36924-0000
4 oz. 125 mL 100/Karton
296.00 CHF
100 Stück
Verfügbar ab: 26-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12331339
Unterlagen ansehen
Bel-Art™
H36922-0000
2 oz. 60 mL 100/Karton
421.00 CHF
100 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Der längere Griff vergrößert den Abstand zwischen der Hand und der Probe, um das Kontaminationspotenzial zu verringern
  • Für sterile Probennahme in einem Schritt aus trockenem oder verschlammtem Material
  • Extra lange Griffe schützen Hände
  • Schaufel mit Deckel, in einem Plastikbeutel
  • Die Verriegelungslasche sorgt für eine sichere Probenaufbewahrung
  • Die Probendaten können zur einfachen Identifizierung auf den Deckel geschrieben werden
Spezifikation
Spezifikation
Probenahmesystem für Messschaufeln
Not Autoclavable
Extralang
Weiß
Entwickelt für sterile Probennahme in einem Schritt aus trockenem oder verschlammtem Material
Polystyrol
Durchsichtiger abnehmbarer Schnappdeckel mit Verschluss-Riegel-Verschluss, Sterilisierungsbescheinigung
Steril
FDA
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Sterileware™ Probenahmesystem