Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Sterileware™ Probenahmesystem
Stoßfeste Kunststoffschaufeln aus Polystyrol mit durchsichtigen abnehmbaren Schnappdeckeln
Marke:  Bel-Art™ H36924-0010
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15590132
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Der längere Griff vergrößert den Abstand zwischen der Hand und der Probe, um das Kontaminationspotenzial zu verringern
  • Für sterile Probennahme in einem Schritt aus trockenem oder verschlammtem Material
  • Extra lange Griffe schützen Hände
  • Schaufel mit Deckel, in einem Plastikbeutel
  • Die Verriegelungslasche sorgt für eine sichere Probenaufbewahrung
  • Die Probendaten können zur einfachen Identifizierung auf den Deckel geschrieben werden
Spezifikation
Spezifikation
Probenahmesystem für Messschaufeln
Not Autoclavable
Extralang
125 mL
Weiß
Entwickelt für sterile Probennahme in einem Schritt aus trockenem oder verschlammtem Material
1.31 Zoll
8.68 Zoll
22,1 cm
2 Zoll
Polystyrol
Durchsichtiger abnehmbarer Schnappdeckel mit Verschluss-Riegel-Verschluss, Sterilisierungsbescheinigung
4 oz.
Steril
FDA
10/Packung
3,3 cm
3.12 Zoll
9,4 cm
5,1 cm
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Sterileware™ Probenahmesystem > 4 oz., Karton mit 10 Stück