Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Sterileware™ Probenahmesystem
Stoßfeste Kunststoffschaufeln aus Polystyrol mit durchsichtigen abnehmbaren Schnappdeckeln
Marke: Bel-Art™ H36924-0000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Der längere Griff vergrößert den Abstand zwischen der Hand und der Probe, um das Kontaminationspotenzial zu verringern
- Für sterile Probennahme in einem Schritt aus trockenem oder verschlammtem Material
- Extra lange Griffe schützen Hände
- Schaufel mit Deckel, in einem Plastikbeutel
- Die Verriegelungslasche sorgt für eine sichere Probenaufbewahrung
- Die Probendaten können zur einfachen Identifizierung auf den Deckel geschrieben werden
Spezifikation
Probenahmesystem für Messschaufeln | |
Not Autoclavable | |
Extralang | |
125 mL | |
Weiß | |
Entwickelt für sterile Probennahme in einem Schritt aus trockenem oder verschlammtem Material | |
1.31 Zoll | |
8.68 Zoll | |
22,1 cm | |
2 Zoll |
Polystyrol | |
Durchsichtiger abnehmbarer Schnappdeckel mit Verschluss-Riegel-Verschluss, Sterilisierungsbescheinigung | |
4 oz. | |
Steril | |
FDA | |
100/Karton | |
3,3 cm | |
3.68 Zoll | |
9,4 cm | |
5,1 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Sterileware™ Probenahmesystem > 4 oz., Karton mit 100 Stück
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur