Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Sterileware™ Probenahmesystem
Stoßfeste Kunststoffschaufeln aus Polystyrol mit durchsichtigen abnehmbaren Schnappdeckeln
Marke: Bel-Art™ H36922-0000
Beschreibung
Der längere Griff vergrößert den Abstand zwischen der Hand und der Probe, um das Kontaminationspotenzial zu verringern
- Für sterile Probennahme in einem Schritt aus trockenem oder verschlammtem Material
- Extra lange Griffe schützen Hände
- Schaufel mit Deckel, in einem Plastikbeutel
- Die Verriegelungslasche sorgt für eine sichere Probenaufbewahrung
- Die Probendaten können zur einfachen Identifizierung auf den Deckel geschrieben werden
Spezifikation
Probenahmesystem für Messschaufeln | |
Not Autoclavable | |
Extralang | |
60 mL | |
Weiß | |
Entwickelt für sterile Probennahme in einem Schritt aus trockenem oder verschlammtem Material | |
1.125 Zoll | |
8.125 Zoll | |
20,5 cm | |
1.625 Zoll |
Polystyrol | |
Durchsichtiger abnehmbarer Schnappdeckel mit Verschluss-Riegel-Verschluss, Sterilisierungsbescheinigung | |
2 oz. | |
Steril | |
FDA | |
100/Karton | |
2,9 cm | |
3.06 Zoll | |
7,6 cm | |
4,1 cm |