Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ BIOS 16 Bioprocessing-Zentrifuge
Verbessern Sie die Produktivität und Leistung Ihrer Trennungs- und Aufreinigungsmethoden mit der Thermo Scientific™ Sorvall™ BIOS 16 Bioprocessing-Zentrifuge.
Marke: Thermo Scientific™ 75007685
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Beschreibung
Die Thermo Scientific Sorvall BIOS 16 Zentrifuge ist auf Bioprocessing-Methoden für die qualitativ hochwertige Ernte, Trennung und Aufreinigung ausgelegt, die eine Reproduzierbarkeit und Rückverfolgbarkeit von Lauf zu Lauf erfordern. Ihre erhöhte Kapazität eines Probenvolumens von bis zu 16 Litern, ihre kompakte Stellfläche und ihre innovativen Funktionen zur Optimierung der Verfahren vereinfachen es, die Produktivität und Effizienz zu maximieren.
Probenverarbeitung mit hohem Durchsatz- Unterstützen Sie eine breite Palette von Anwendungen und Methoden durch die Flexibilität, Rotoren mit höherer Kapazität oder Rotoren zu wählen, die bestehenden Arbeitsabläufen entsprechen. Wählen Sie zwischen 4 Thermo Scientific™ Rotoren und Schwenkbechersätzen mit der Option zu einer Aufrüstung auf langlebigere nickelbeschichtete Thermo Scientific™ Dura-Coat™ Becher:
- 6 x 1000 ml-Ausschwingrotor
- 8 x 1000 ml-Ausschwingrotor
- 6 x 2000 ml-Ausschwingrotor
- 8 x 2000 ml-Ausschwingrotor
- Erzielen Sie reproduzierbare Ergebnisse mit der Thermo Scientific™ ACE™ (Accumulated Centrifugal Effect) Funktion, die automatisch die Laufzeit anpasst, um Schwankungen der Beschleunigung zu kompensieren.
Integrierte Sicherheit und Effizienz
- Kleine Stellfäche und verbesserte Ergonomie durch praktische Bedienung per Knopfdruck, um den täglichen Einsatz der Zentrifuge zu optimieren:
- Automatisches Öffnen des Zentrifugendeckels von vorne nach hinten durch die Thermo Scientific™ Auto-Door™ Funktion
- Öffnen und Schließen des Rotordeckels mit Deckellagerung durch Thermo Scientific™ Auto-Lid™
- Sofortige Rotorerkennung und Programmierung durch Thermo Scientific™ Auto-ID spart Zeit und schützt die Integrität Ihrer Proben.
- Die Thermo Scientific™ Centri-Touch™ Schnittstelle mit hellem, gut sichtbarem und handschuhfreundlichem Display vereinfacht die Eingabe der Laufparameter und wird durch Zugriffskontrollfunktionen wie z. B. Anwenderanmeldung mit Passwortschutz noch weiter verbessert.
Neueste globale Sicherheits- und Compliance-Normen
- Zertifiziert durch UL und CE
- Bei US FDA gelistet
Serviceleistungen
2 Jahre Einheit, 5 Jahre Kraftübertragung (Motorwelle und Antrieb), 5 Jahre Kühlung
Spezifikation
8 x 2000 ml | |
Centri-Touch Berührungsbildschirm | |
50/60 Hz | |
1025,2 lb. (465 kg) | |
Zentrifuge | |
Sorvall™ | |
8.500 × g | |
99 Stunden 59 min 59 s (1 Sekunden-Schritt) | |
Sorvall BIOS 16 Zentrifuge | |
DuraFlex bürstenlose Antriebstechnik mit hohem Drehmoment | |
Kühlung beim Öffnen der Tür ausgeschaltet; Eco-Spin-Windschutzscheibenrotoren | |
2 Jahre Aggregat, 5 Jahre Triebstrang (Motorwelle und Antrieb), 5 Jahre Kühlung | |
125 g bei entgegengesetzten Beladungen | |
Ja, 30 Drillinge für Profil/Geschwindigkeit/Zeit, jeweils bis zu 3 Schritte |
5.400 U/min | |
39,9 x 32,1 x 35,4 in. (101,5 x 81,6 x 90,0 cm) | |
Energieeffizient, weniger Abfall | |
-20 bis +40 °C, einstellbar auf 1 °C | |
220/230/240 V | |
Ja | |
Beim Start, bei Geschwindigkeit, zeitgesteuerter Start | |
UL, CE, FDA-gelistet | |
200/208/220/230/240 V, ±10 %, 50/60 Hz, einphasig | |
Ja | |
Ja | |
<2,0 kW | |
Mehrsprachige Auswahl, On-Board-Schulungsvideos, Benutzerprotokollierung, Benutzersperre, automatische Türöffnung, automatische Rotor-ID, On-Screen-Anzeige für Unwucht, Übertemperatur, Edelstahlkammer, Führungsanzeige für Fehlermeldungen | |
11 Beschl., 12 Verzög., mehrere Emulationsprofile |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Videos
-
Thermo Scientific Sorvall BIOS 16 bioprocessing centrifuge overview
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31