Learn More
Thermo Scientific™ M10 Mikrotiterplatten-Ausschwingrotor
Zentrifugieren Sie 4 Mikrotiterplatten oder 2 Deepwell-Platten mit den Vorteilen von herausnehmbaren Mikrotiterplatten-Trägern.
Marke: Thermo Scientific™ 75005706
1257.74 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Optimal für schnelles Zentrifugieren geeignet. Zentrifugieren Sie 4 Mikrotiterplatten oder 2 Midi-Deepwell-Platten mit den Vorteilen von herausnehmbaren Trägern mit dem Thermo Scientific™ M10 Mikrotiterplatten-Ausschwingrotor.
Zentrifugieren Sie bis zu 4 Standard- oder 2 Midi-Deepwell-Mikrotiterplatten mit optionalen ClickSeal Biobehälterdeckeln, die von Public Health England, Porton Down, Großbritannien, zertifiziert sind.
Offener Träger bietet schnellen Zugriff auf die Mikrotiterplatten.
Sicherer Auto-Lock-Rotorwechsel auf Knopfdruck in unter 3 Sekunden:
- Einfaches Einsetzen und Entnehmen des Rotors
- Kein Werkzeug erforderlich
- Keine komplizierten Verfahren zum Rotorwechsel
- Freier Zugang zur Kammer für einfache Reinigung
- Schneller Wechsel zwischen Anwendungen von konischen Röhrchen zu Blutröhrchen und von Mikroröhrchen zu Mikrotiterplatten, und die Flexibilität zur Weiterentwicklung mit den sich wandelnden Anforderungen Ihres Labors.
Bestellinformationen:
Nicht aerosoldichte Becher (75005723) und aerosoldichte Becher (75005721) sind gesondert erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Vertriebsmitarbeiter.
Spezifikation
M10 Mikrotiterplatten-Ausschwingrotor | |
4 Standard- oder 2 Deepwell-Mikrotiterplatten | |
4.400 U/min | |
13103 | |
90° |
Ausschwingrotor | |
2.576 × g | |
119 mm | |
Thermo Scientific Sorvall ST 8, Megafuge 8 und Zentrifugen der Serie SL 8 | |
Ja |