Learn More
Thermo Scientific™ High–Purity Fos-Choline Detergents
Fos-choline detergents are a class of zwitterionic detergents commonly used in protein solubilization for various applications, including membrane protein research, protein purification, and structural biology studies.
Marke:  Thermo Scientific™ A65505
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 30245212
  • 229.00 CHF / 1 Gramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
29557-51-5
≥20% (in water at 0°C to 5°C)
Lyophilisiert
1 g
Reinigungsmittel
C17H38NO4P
Unter -20 °C lagern.
Fos-choline-12 (FC-12)
351.5
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZC395254 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/04/2024 Catalog NumberA65505
ChargennummerSPECS Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/03/2024 Catalog NumberA65505
Name des Produkts
Thermo Scientific™ High–Purity Fos-Choline Detergents > Fos-choline-12 (FC-12), 1 g
Nur für Forschungszwecke.