Learn More
Applied Biosystems™ QuantStudio™ Absolute Q™ MAP16 Plattenkit und Master Mix
Eine Schlüsselkomponente des QuantStudio Absolute Q Digital PCR-Systems, das die patentierte MAP-Technologie (Microfluidic Array Plate) verwendet und eine konsistente und automatisierte Trennung der Probe in 20.000 Mikrokammern mit branchenführendem Variationskoeffizienten von < 1 % ermöglicht.
Marke:  Applied Biosystems™ A53301
761.28 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
1185.60 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17427823
  • 1272.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Schlüsselkomponente des QuantStudio Absolute Q Digital PCR-Systems
  • Das System verwendet die patentierte Mikrofluidic-Array-Plattentechnologie (MAP), die eine konsistente und automatisierte Trennung der Probe in 20.000 Mikrokammern mit branchenführendem < 1 % Variationskoeffizienten (CV) ermöglicht.
  • QuantStudio Absolute Q MAP16 Verbrauchsmaterialien verwenden Mikroinjektionsplatten, um häufige Herausforderungen wie Inkonsistenz und hohes Totvolumen zu bewältigen
  • Zu den Vorteilen dieser Herangehensweise zählen präzises Mikrokammervolumen, konsistente Probenverteilung und Analyse von mehr als 98 % des geladenen Volumens
  • Enthält QuantStudio Absolute Q DNA Master Mix, optimiert für die Verwendung mit dem QuantStudio Absolute Q digitalen PCR-System und Applied Biosystems digitalen PCR (dPCR)-Assays
  • Die 5X-Formulierung ermöglicht die Analyse höherer Probenvolumina und liefert eine genaue Quantifizierung von DNA-Zielen ohne Verwendung einer Standardkurve
  • Die unübertroffene Präzision und Genauigkeit des Absolute Q Systems gewährleistet zuverlässige Messungen bei Replikaten und Experimenten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Inklusive Barcode
Digitale PCR
12 MAP16 Platten, Dichtungen, Isolierpuffer und Absolute Q™ DNA digitaler PCR-Master Mix
12 plates
Name des Produkts
Applied Biosystems™ QuantStudio™ Absolute Q™ MAP16 Plattenkit und Master Mix > Digitale PCR
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.