Learn More
Fisherbrand™ 505 Ultraschallgerät mit Sonde
Diese leistungsstarken Ultraschallgeräte eignen sich für verschiedene Anwendungen und Probenvolumen. Fisherbrand™ Ultraschallgeräte mit Sonde eignen sich optimal für Zellaufschluss, Nanopartikel-Dispersion, Homogenisierung und Probenvorbereitung.
Marke:  Fisherbrand™ FB505EUK-220
Artikelnummer. 12893543
  • 6265.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 500 W
  • Programmierbar von 1 Sekunde bis 10 Stunden
  • Überlastschutz
  • Amplitudensteuerung von 20 bis 100 %
  • Verarbeitungsvolumen von 0.2 bis 500 ml
Spezifikation
Spezifikation
20 kHz
500 W
7 kg
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Fisherbrand™ 505 Ultraschallgerät mit Sonde > Fassungsvermögen: 0,5 bis 500mL