Learn More
Thermo Scientific™ GlycanPac™ AXH-1 HPLC-Säulen
Verwenden Sie diese Glykan-Analysesäule für die qualitative, quantitative und strukturelle Charakterisierung von in biologischen Molekülen vorhandenen ungeladenen und geladenen Glykanen.
Marke: Thermo Scientific™ 082468
1037.44 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verwenden Sie die Thermo Scientific™ GlycanPac™ AXH-1 LC-Säulen für die qualitative, quantitative und strukturelle Charakterisierung von in biologischen Molekülen vorhandenen ungeladenen und geladenen Glykanen. Diese leistungsstarke, Silika-basierte Säule für die Hochleistungsflüssigchromatographie (HPLC) ermöglicht die gleichzeitige Trennung von Glykanen nach Ladung, Größe und Polarität. Sichern Sie sich mittels LC-Fluoreszenz- und LC-Massenspektrometrie (MS) eine hohe Auflösung und Analysen mit hohem Durchsatz mit einzigartiger Selektivität für biologisch bedeutsame, markierte oder native Glykane.
Die GlycanPac AXH-1 LC-Säule, die auf innovativer Mixed-Mode-Oberflächenchemie basiert, kombiniert schwachen Anionenaustausch mit Retentionsmechanismen der hydrophilen Interaktionschromatographie (Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography, HILIC) für optimale Selektivität und leistungsstarke Auflösungen. Die WAX-Funktion liefert Retention und Selektivität für negativ geladene Glykane, während der HILIC-Modus die Trennung von Glykanen mit identischer Ladung nach Polarität und Größe ermöglicht. Demzufolge bietet Ihnen die GlycanPac AXH-1 LC-Säule völlig neue Möglichkeiten für die Glykan-Trennung.
Einzigartige Glykan-Selektivität nach Ladung, Größe und Polarität
- Hervorragende Auflösung sowohl für native als auch markierte Glykane
- Besonders gut geeignet für die hochauflösende Charakterisierung von Glykan-Profilen und die einfache Quantifizierung von Glykanen nach Ladung
- Kompatibel mit Methoden zur Fluoreszenz- und MS-Detektion
- Hohe chromatographische Effizienz und hervorragende Säulenstabilität
GlycanPac AXH-1 LC-Säulen basieren auf hochreinem, kugelförmigem Silika-Substrat in den Größen 1,9 µm für UHPLC- und 3 µm für standardmäßige HPLC-Anwendungen. Die verschiedenen Abmessungen der GlycanPac AXH-1 LC-Säulen erfüllen die Anforderungen Ihrer Anwendungen durch unterschiedliche Auflösungen, Durchsatz und Geräteanforderungen.
Spezifikation
Analysesäule | |
150 mm | |
Kugelförmiges Silika | |
2 bis 8 | |
Each | |
60 °C | |
GlycanPac | |
Mixed-Mode | |
HPLC-Säule | |
Hochleistungsflüssigchromatographie (HPLC) |
4,6 mm | |
6000 psi (415 bar) | |
3 μm | |
120 Å | |
300 m²/g | |
Geschützt | |
Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein | |
HILIC und Ionenaustausch | |
Bio-LC | |
Responsibly packaged |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.