Learn More
Cytiva HiTrap™ Q Sepharose Fast Flow IEX Säulen
Für Proteinaufreinigungen im kleinen Maßstab. Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ Q Sepharose Fast Flow IEX Säulen sind starke Anionenaustauschsäulen für die schnelle Auftrennung allein oder in Serie.
Marke: Cytiva 17-5156-01
414.20 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Bestens geeignet für einzelne oder zu Reihen verbundene schnelle Trennungen
- Ausgelegt auf die Verwendung mit Spritze, Schlauchpumpe oder Chromatographiesystem
- Hohe Flussraten und problemlose Steigerung des Durchsatzes
Spezifikation
HiTrap Q FF | |
<20 ml/min | |
4 °C bis 30 °C in 20 % Ethanol | |
5 ml |
0.6 Zoll | |
HiTrap Q FF ist eine starke Anionenaustausch-Chromatographiesäule für die Proteinaufreinigung im kleinen Maßstab. | |
16 mm |