Learn More
Fisherbrand™ Messkolben aus Borosilikatglas mit Stopfen, braun, Klasse A
Der braune Messkolben aus Borosilikatglas ist mit einem austauschbaren Stopfen aus Polyethylen versehen.
Marke: Fisherbrand™ FB55537
96.90 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Der Messkolben aus braunem Borosilikatglas enthält austauschbare Polyethylen-Stopfen.
- Mit einer Markierungsgraduierung und auswechselbarem Polyethylenstopfen
- Die Angaben zu den einzelnen Kolben enthalten eine Bestätigung der Einhaltung der internationalen Standards sowie einen individuellen Nachbestellcode.
- Die Chargen-Konformitätsbescheinigung von Fisherbrand kann für diesen Artikel von der Registerkarte „Documentation“ heruntergeladen werden.
Spezifikation
ISO 1042, DIN 12664 | |
Braun | |
Borosilikatglas | |
± 0,04 ml | |
A |
Polyethylen | |
25 ml | |
110 mm | |
Ja | |
10/19 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Messkolben aus Borosilikatglas mit Stopfen, braun, Klasse A > Kapazität: 25 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur