Learn More
Fisherbrand™ Neopren-Stopfen, massiv
Für Laboranwendungen.
Marke:  Fisherbrand™ NB019/S
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11597093
  • 9.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus Neopren
  • Härte 46/55 IRHD
Spezifikation
Spezifikation
Zur Verwendung im Labor
28mm
Grau
22,5mm
Propfen
46/55 IRHD
10/Packung
19mm
Festes Neopren
Name des Produkts
Fisherbrand™ Neopren-Stopfen, massiv > Bodendurchmesser: 19 mm