Learn More
Eppendorf™ Varispenser 2
Ideal zum Dispensieren von Aliquoten aus großen Flaschen.
Marke: Eppendorf™ 4966000045
454.01 CHF gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Varispenser™ 2 eignet sich ideal zum Dispensieren von Aliquots aus großen Flaschen.
- Standard GL 45-Gewinde in allen Größen für die meisten gängigen Flaschengewinde
- Sicherheitsventilkugeln im Auslassventil verhindern Undichtigkeiten, wenn der Ablassschlauch nicht montiert ist
- Schraubbarer Belüftungsverschluss für einfache Montage von Trocknungsröhrchen oder Mikrofilter
- Ovales Spendergehäuse für einfachen Transport
- PFA-Dichtung des Gleitkolbens verhindert Festfressen
- Fixierungsschieber auf Innenverzahnungsschiene für schnelle und genaue Volumeneinstellung
- Hohe chemische Beständigkeit aller Dispensierkomponenten
- Teleskop-Ansaugrohre zur variablen Anpassung an die Flaschenhöhe
- Ohne Zerlegen vollständig autoklavierbar
- Option zur Anwenderanpassung
Spezifikation
Analoger Flaschenaufsatzspender mit Adaptern | |
1 | |
2,5 bis 25 ml | |
Adapter GL 32, GL 38, S 40 und Teleskop-Einlassrohr (170 bis 330 mm) |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Varispenser 2 > Volumen (metrisch): 2,5 bis 25 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur