Learn More
SI Analytics™ TitroLine™ 7000 mit Magnetrührer
SI Analytics™ TitroLine™ 7000 mit Magnetrührer ist ein ideales Startgerät für die potentiometrische Titration mit Expansions- und Automatisierungspotenzial.
Marke:  SI Analytics™ 285220960
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15534923
  • 8190.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • PH-/mV-Eingang mit 24 Bit-Messumformer-Elektrodenbuchse nach DIN 19 262 oder zusätzlich mit BNC-Buchseneinsatz RFID-Empfänger für SI Analytics ID-Elektroden
  • Mit Magnetrührer TM 235
  • Ventil: PTFE, ETFE
  • Zylinder: Borosilikatglas 3.3
  • Schläuche: FEP, blau
  • Hochauflösende pH/mV-Elektrode und Temperatureingänge für pH-, ISE-, Redox- (ORP) oder photometrische Titrationen
  • Polarisierbarer Elektrodeneingang für festgelegte Endpunkt-Titrationen (Dead-stop)
  • Modus für lineare (fixe Zunahme) und dynamische Äquivalenzpunkttitration
  • Titrationen zu pH-, mV- und μA-Endpunkt
  • Manuelle Titrationsmodi und routinemäßige Dosieraufgaben sind ebenfalls verfügbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Online-Farbgrafik
Polypropylen
0,05 bis 0,07%
10 °C bis 40 °C
Stativstab und Titrationsklemme Z 305, Netzteil 100-240 V, Software TitriSoft 3.3 (TZ 3071)
TitroLine™ 7000
-3 bis 18
29,6 x 15,3 x 45 cm
Name des Produkts
SI Analytics™ TitroLine™ 7000 mit Magnetrührer > Im Lieferumfang enthalten:Stativstab und Titrationsklemme Z 305