Learn More
Brady™ LABXPERT™ Freezerbondz Druckeretiketten
Hervorragende Leistung bei kaltem Wetter
Marke:  Brady™ 060923
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10173182
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus Freezerbondz Polyester oder Nylongewebe hergestellt
  • Kann auf gefrorene Oberflächen (einschließlich Glas und Polypropylen) aufgebracht werden, die in flüssigem Stickstoff gelagert werden
  • Ideal für Autoklaven, Gefrierschränke, Heißwasserbäder (100 °C), Flüssigstickstoffumgebungen
  • Für die Verwendung auf Zentrifugenröhrchen, Kryoröhrchen, Eppendorf-Röhrchen und für Kennzeichnungsaufgaben im Labor
  • Feuchtigkeitsbeständig
  • Glatte Oberfläche mit matter Beschichtung
  • Kompatibel mit LABXPERT Druckern
Spezifikation
Spezifikation
UL, RoHS 2002/95/EC
Dauerhaftes Acryl
Matt
Allgemeine und industrielle Kennzeichnung, Laborkennzeichnung, Fläschchen, Fläschchenverschluss
300/Packung
-40 bis +90 °C
0,3 in.
0.9 cm
Oberflächenmontage
Schwarz, Gelb
Nylongewebe
1
Rund
0.165 mm
0,3 in.
9.53 mm
Name des Produkts
Brady™ LABXPERT™ Freezerbondz Druckeretiketten > X-82-499-YL-BK; Nylongewebe; 0.375 Zoll B x 0.375 Zoll H (9.530 x 9.530 mm); Gelb; 300/Kartusche