Learn More
Natriumtrichloracetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11408856
Zum Warenkorb hinzufügen
Natriumtrichloracetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11408856
250 g
Click to view available options
Menge:
10 g
250 g
1000 g
5000 g
Artikelnummer. 11408856
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17004.30
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Sodium trichloroacetate, is used in acid binding reagent in the textile industry in the dying process. Sodium trichloroacetate has been reported previously to be an effective denaturation reagent for proteins was applied to poly(l-lysine) and poly(l-glutamic acid) to see its effects on a coil-to-helix transition and on the chemical reactivities of the ε-amino group of poly(l-lysine). Addition of sodium trichloroacetate to poly-(l-lysine) induced a helical conformation even at neutral pH where the ε-amino group of the polymer was protonated.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natriumtrichloracetat: wird in säurebindenden Reagenzien in der Textilindustrie im Färbeprozess verwendet. Natriumtrichloracetat wurde bisher als effektives Denaturierungsreagenz für Proteine auf Poly(l-Lysin) und Poly(l-Glutaminsäure) angewendet, um seine Auswirkungen auf einen Übergang von Spirale zu Helix und auf die chemischen Reaktivitäten der ε-Aminogruppe von Poly(l-Lysin) zu erkennen. Die Zugabe von Natriumtrichloracetat zu Poly-(l-lysine) induzierte eine spiralförmige Konformation selbst bei neutralem pH-Wert, bei dem die ε-Aminogruppe des Polymers protoniert wurde.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ethanol, Methanol, Aceton.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Hygroskopisch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 650-51-1
Summenformel C2Cl3NaO2
Molekulargewicht (g/mol) 185.36
MDL-Nummer MFCD00064198
InChI-Schlüssel SAQSTQBVENFSKT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium trichloroacetate, tca-sodium, trichloroacetic acid sodium salt, antiperz, antyperz, tca sodium, acp grass killer, sodium tca, varitox, stcaMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 23681045
ChEBI CHEBI:81976
IUPAC-Name Natrium;-2,2,2-trichloracetat
SMILES C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium trichloroacetate
Schmelzpunkt >300°C
Menge 250 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 3572664
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,9627
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ethanol,methanol,acetone.
Formelmasse 185.37
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10166792 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2023 Catalog NumberA17004.0B,A17004.30,A17004.09,A17004.0I
Chargennummer10201468 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2023 Catalog NumberA17004.0B,A17004.30,A17004.09,A17004.0I
Chargennummer10241840 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/07/2022 Catalog NumberA17004.0B,A17004.30,A17004.09,A17004.0I
Chargennummer10240027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberA17004.0B,A17004.30,A17004.09,A17004.0I
Chargennummer10218966 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA17004.0B,A17004.30,A17004.09,A17004.0I
Name des Produkts
Natriumtrichloracetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >