Learn More
Thermo Scientific Chemicals Natriumphosphat, dibasisch, Dodecahydrat, 99 % Artikelnummer.: 13585000
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Natriumphosphat, dibasisch, Dodecahydrat, 99 %
Artikelnummer. 13585000
2.5 kg
Click to view available options
Menge:
2.5 kg
Artikelnummer. 13585000
Marke: Thermo Scientific Chemicals 447250025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium phosphate, dibasic dodecahydrate
Schmelzpunkt 35.0°C
CAS 10039-32-4
Menge 2.5 kg
Prozentgehaltsbereich 99%
Summenformel HNa2O412H2O
Strukturformel Na2HPO4·12H2O
Merck Index 15,8789
Synonym disodium phosphate dodecahydrate, disodium hydrogen phosphate dodecahydrate, phosphoric acid, disodium salt, dodecahydrate, di-sodium hydrogen phosphate dodecahydrate, sodium hydrogenphosphate dodecahydrate, unii-e1w4n241fo, sodium phosphate dibasic dodecahydrate, sodium phosphate, dibasic, dodecahydrate, disodium orthophosphate, dodecahydrate, sodium monohydrogen phosphate dodecahydrate 2:1:1:12
Löslichkeitsinformationen Clear colorless
InChI-Schlüssel DGLRDKLJZLEJCY-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
IUPAC-Name Dinatrium; Hydrogenphosphat; Dodekahydrat
Molekulargewicht (g/mol) 358.13
PubChem CID 61456
Formelmasse 358.13
Reinheit (%) 99%
Güte Biochemie
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0419632 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number447250025,447255000
ChargennummerA0457458 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/11/2023 Catalog Number447250025,447255000
ChargennummerA0457457 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/11/2023 Catalog Number447250025,447255000
ChargennummerA0419632 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number447250025,447255000
ChargennummerA0452824 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/05/2023 Catalog Number447250025,447255000
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Natriumphosphat, dibasisch, Dodecahydrat, 99 % >