Learn More
Natriumcarbonat, wasserfrei, reinst, SLR, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10665692
Zum Warenkorb hinzufügen
Natriumcarbonat, wasserfrei, reinst, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10665692
1 kg, Kunststoffpulverbehälter
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffkeg
Kunststoffpulverbehälter
Artikelnummer. 10665692
Marke: Fisher Chemical S/2880/60
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Kaliumcarbonat, wasserfrei, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 497-19-8
Summenformel CNa2O3
Molekulargewicht (g/mol) 105.99
MDL-Nummer MFCD00003494
InChI-Schlüssel CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Synonym Natriumcarbonat, Dinatriumcarbonat, Natriumkarbonat, Kohlensäure-Dinatriumsalz, Calcinierter Soda, Natriumkarbonat, wasserfrei, Kohlensäure, Dinatriumsalz, Waschsoda, Solvay-Soda, solvay sodaMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Siedepunkt 1600 °C
Schmelzpunkt 854 °C
Farbe Weiß
pH 11.3
Physikalische Form Fest
Menge 1 kg
IUPAC-Name Dinatriumcarbonat
Formelmasse 105.99 mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium carbonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumcarbonat, wasserfrei, reinst, SLR, Fisher Chemical >