Learn More
Natriumsulfat, wasserfrei, 99+ %, reinst, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10606082
Verfügbar ab: 20-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Natriumsulfat, wasserfrei, 99+ %, reinst, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10606082
500 g
Click to view available options
Menge:
500 g
3 kg
5 kg
Artikelnummer. 10606082
Marke: Fisher Chemical S/6600/53
Verfügbar ab: 20-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Natriumsulfat wasserfrei, 99+%, reinst.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7757-82-6
Summenformel Na2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 142.04
MDL-Nummer MFCD00003504
InChI-Schlüssel PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 884°C
Farbe Weiß
pH 5 to 8
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
IUPAC-Name Dinatrium; Sulfat
Formelmasse 142.04g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumsulfat, wasserfrei, 99+ %, reinst, Fisher Chemical >